Learn More
WTW™ Electrodo de pH Sentix™ 41
Utilice estos electrodos de pH para la medición portátil y rutinaria en el laboratorio. Los electrodos de pH WTW™ SenTix™ 41 son ideales para aplicaciones en las que se necesitan mediciones fiables en condiciones adversas.
Marca: WTW™ 103635
264.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23280" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16020kg
Descripción
Los electrodos de pH con electrolito de gel son ideales para la medición portátil, pero también para la medición rutinaria en el laboratorio. Los electrodos no requieren ningún mantenimiento además de una limpieza ocasional y, por lo tanto, son especialmente económicos. Para mediciones exigentes en el laboratorio, utilice estos electrodos SenTix™ con electrolito líquido de 3 mol/l KCl, eje de vidrio fácil de limpiar y diafragma de platino. Estos electrodos también se pueden utilizar en muestras difíciles. Además, si necesita un electrodo con electrolito líquido para la medición portátil: El SenTix™ 51/52 con eje de plástico, sensor de temperatura integrado y diafragma cerámico domina casi todas las tareas de medición, incluso en el campo.Especificaciones
Cable fijo | |
Eje de plástico, diafragma de fibra | |
0°C a 80°C | |
Medidor de pH Vario | |
SenTix™ 41 | |
Sumergir el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l de KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no deben ser almacenados en seco o en agua desionizada | |
1 m |
Fibra | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH SenTix™ | |
Electrodo de conexión de tipo banana, DIN, cable de 1 m | |
NTC integrada de 30 kiloohmios | |
De 0 °C a 80 °C | |
120 mm |