Learn More
WTW™ SenTix™ Micro 900 pH Electrode
Descripción
- A micro pH electrode with 5 mm shaft diameter and built-in temperature probe
- For wireless IDS pH measurement in small vessels
- Secure measurement values via signal processing in the actual sensor
- Easy electrode exchange thanks to calibration data stored in the sensor
- Sensor quality monitoring through QSC function
Especificaciones
Especificaciones
| Junta | Diafragma de platino |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Micro pH Electrode |
| Para utilizar con (aplicación) | Small Vessel pH Measurement |
| Referencia interna | KCl 3 mol/l sin Ag+ |
| Modelo | SenTix™ Micro 900-P with plug head for AS/IDS-x cables or wireless modules IDS WLM-S |
| Longitud (métrico) | 65/130 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm (Upper), 5 mm (Lower) |