Learn More
BD Lanceta de seguridad Sentry™
Código de producto. 16611592
Click to view available options
:
Estéril, 23G, 1,8 mm, verde, 100/paq.
Código de producto. 16611592
Marca: BD 369523
Edge
Permite la recogida rápida y segura de sangre desde la punta del dedo
  • Se activa con solo pulsar un botón
  • Mecanismo para evitar la reutilización y lesiones por pinchazo de aguja
  • Fácil eliminación en recipientes para objetos punzantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Fondo de la aguja (métrico) 1,8 mm
Desechables
Calibre de aguja 23G
Cantidad de embalaje 100/paquete
Esterilidad Estéril