Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudo de separación
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ incluyen dispositivo de retención de rosca, toma NS y tapón de PE con tapón de PTFE. Sin escala.
94.76€ - 112.36€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Llaves de paso | 4mm; politetrafluoroetileno |
Material del tope | Polietileno |
Número de tapón | 29/32 |
Tipo de producto | Embudo de separación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13459966
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04004149 |
250 ml |
94.76€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15380885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04004158 |
500 ml |
112.36€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Separating funnel constructed of borosilicate glass.- Includes screwthread retaining device
- NS socket and PE stopper with PTFE plug.
- Ungraduated
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Polietileno | |
Embudo de separación |
4mm; politetrafluoroetileno | |
29/32 |