Learn More
Cytiva Medios de alta resolución Sephacryl™ S-400
Matriz hidrofílica de diextrán/bisacrilamida de alilo rígido para la purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas
Marca: Cytiva 17-0609-10
Detalles adicionales : Peso : 0.23700kg
Descripción
Los medios de cromatografía ofrecen una buena recuperación y una baja adsorción no específica. Permite la filtración en geles a escala industrial y de laboratorio, y puede comprarse en columnas preempaquetadas.
- Para la separación de polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas y pequeños plasmidos
- Excelente purificación en un amplio rango de peso molecular
- Alta reproducibilidad debido a la estabilidad química y física a largo plazo
- Alta velocidad de caudal y recuperación
- Adecuado para uso a escala industrial
- Condiciones de almacenamiento: 20 % etanol; de 4 ° a 30 °C
- Disponible en una variedad de colores y tamaños
Estabilidad química (estable en todos los tampones comunes):
- Ácido acético 1 M, urea 8 M
- 6 M guanidina-HCl, SDS al 1 %
- 2 M NaCl, etanol al 24 %
- propanol al 30 %, acetonitrilo 30 %
- 0,5 M NaOH (para limpieza)
- De 3 a 11 (a largo plazo y en funcionamiento)
- De 2 hasta 13 (corto plazo)
- Variación de volumen insignificante debido a cambios en el pH o fuerza iónica
- Esterilizables en autoclave: A 121 °C, pH 7 durante 30 minutos (solo gel)
- Agentes antimicrobianos: etanol al 20 %
Especificaciones
150 ml | |
25-75 μm | |
Sephacryl HR Media | |
De 40 a 140 cm | |
5,9 in | |
100 kPa | |
Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida | |
De 4° a 30 °C |
>150 cm/h | |
De 19 a 230 l | |
Gránulo esférico sólido | |
Permiten la purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas mediante filtración en gel a escala industrial y de laboratorio | |
15 cm | |
De 3 a 11 | |
Polisacáridos, macromoléculas y plasmidos pequeños |
Seguridad y manipulación
- Sephacryl S-400 High Resolution, 150 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.