Learn More
Cytiva Sephacryl™ S-500 High Resolution Media
Hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix for fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides and other macromolecules
216.00€ - 865.00€
Especificaciones
Caudal | >125 cm/h |
---|---|
Tamaño de partículas | 25-75 μm |
Volumen del lecho | De 19 a 230 l |
Tipo de producto | Sephacryl HR Media |
Formato | Gránulo esférico sólido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11560794
|
Cytiva
17-0613-10 |
150 ml |
216.00€
150 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11550794
|
Cytiva
17-0613-01 |
750 ml |
865.00€
750 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Chromatography media offer good recovery and low nonspecific adsorption. Enable gel filtration at laboratory and industrial scale, and may be purchased in prepacked columns.
- For separating polysaccharides, macromolecules with extended structures, and small plasmids
- Excellent purification over a wide molecular weight range
- High reproducibility due to long-term chemical and physical stability
- High flow rates and recoveries
- Well-suited to industrial-scale use
- Storage conditions: 20% ethanol; 4° to 30°C
- Available in a variety of selectivities and volumes
Chemical Stability (stable in all common buffers):
- 1M acetic acid, 8M urea
- 6M guanidine-HCl, 1% SDS
- 2M NaCl, 24% ethanol
- 30% propanol, 30% acetonitrile
- 0.5M NaOH (for cleaning)
- 3 to 11 (long-term and working)
- 2 to 13 (short-term)
- Negligible volume variation due to changes in pH or ionic strength
- Autoclavability: At 121°C, pH 7 for 30 minutes (gel only)
- Antimicrobial agent: 20% ethanol
Especificaciones
>125 cm/h | |
De 19 a 230 l | |
Gránulo esférico sólido | |
Permiten una purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas mediante filtración en gel a escala industrial y de laboratorio | |
15 cm | |
De 3 a 11 | |
Polisacáridos, macromoléculas y plasmidos pequeños |
25-75 μm | |
Sephacryl HR Media | |
De 40 a 140 cm | |
5,9 in | |
100 kPa | |
Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida | |
De 4° a 30 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Sephacryl S-500 High Resolution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.