Learn More
Cytiva Medios superfinos Sephadex™ G50
Código de producto. 11524875 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 11524875
Marca: Cytiva 17004101
Edge
Utilizar como medio de filtración en gel bien establecido para desalar e intercambiar tampones de biomoléculas >30 000 peso molecular. El gránulo de pequeño tamaño Superfine Media's de Sephadex ™ G50 proporciona una mayor eficiencia.
  • Para los propósitos de determinar el flujo máximo, los gránulos se comportan como esferas rígidas de acuerdo con la Ley de Darcy
  • Rango de pH de trabajo de 2 a 10
  • Rango de tamaño de partículas para gránulos húmedos 20 hasta 80 μm
  • Volumen de lecho en agua destilada de 9 a 11 ml/g
  • Rangos de fraccionamiento: 5 × 102 a 1 × 104 para dextranos, 1,5 × 103 a 3 × 104 para proteínas globulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal Ley de Darcy <
Tamaño de partículas De 20 a 80 μm en forma húmeda, de 20 a 50 μm en forma seca
Volumen del lecho De 9 a 11 mg/g
Tipo de producto Sephadex G50 Media
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN a partir de pequeñas moléculas por filtración en gel (mayor eficacia con menores distancias de difusión)
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 10 cm
Presión máxima mínimo 60 cm/h, caída de presión cm H2O/altura del lecho=15, altura del lecho 10 cm, columna 5 cm DI
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Tipo de muestra ADN
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C