Learn More
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Separate molecules over broad molecular weight and pH ranges
Marca: Cytiva 17-0180-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Gama de intercambiadores aniónicos (A) y catiónicos (C) débiles y fuertes. Rango de fraccionamiento: A-25 y C-25, hasta 30 000; A-50 y C-50: 30 000–100 000.
Capacidades muy altas, incluso con fuerzas iónicas elevadas
Adsorción no específica muy baja
amplia gama de aplicaciones en laboratorio y escalas de proceso
Adecuadas para técnicas de columnas o lotes
Sencillas y económicas para usar
DEAE Sephadex
- Intercambiador de aniones débil y fuerte
- intervalo de pH 2-9
QAE Sephadex
- Fuerte intercambio aniónico
- Intervalo de pH: 2-12
- Intercambiador de cationes débil
- Intervalo de pH: 6-10
- Fuerte intercambio catiónico
- Intervalo de pH: 4-13
Especificaciones
500 g | |
Técnicas de columnas o lotes | |
Gránulo esférico sólido | |
De 2 a 5,9 pulgadas | |
Dietilaminoetil | |
De 2 a 9 | |
Desde 30.000 hasta 100.000 |
De 40 a 120 μm en forma seca | |
Sephadex Ion Exchange Media | |
Separación y purificación de proteínas, polipéptidos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas cargadas mediante técnicas de columnas o lotes | |
De 5 a 15 cm | |
DEAE-Sephadex A-50 | |
Dextrano entrecruzado | |
De 4° a 30 °C |