Learn More
Cytiva Medios de intercambio de cationes de flujo rápido Sepharose™
Código de producto. p-4592158 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Capacidad de unión:
50 mg ribonucleasa A/ml de medio
70 mg ribonucleasa A/ml de medio
Tipo de producto:
Medio de flujo rápido CM Sepharose
Medio de flujo rápido SP Sepharose
Cantidad de embalaje:
25 ml
300 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
25 ML
25 ml
300 ML
500 ml
Código de producto. 10576350
Marca: Cytiva 17072910
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales. Los medios de intercambio de cationes de flujo rápido Cytiva CM Sefarosa™ están compuestos de partículas entrecruzadas del 6 % de agarosa con grupos de intercambio de cationes débiles de carboximetil (CM).
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales.Los medios de intercambio de cationes CM Sefarosa™ Fast Flow Cytiva están compuestos de microesferas de agarosa entrecruzada al 6 % con grupos de intercambio de cationes débiles de carboximetil (CM).
  • La matriz de base hidrofílica garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
  • Compuestos de partículas de agarosa entrecruzada al 6 %
  • Reproducible
  • Parte de la plataforma de intercambio iónico de flujo rápido Sepharose
  • Alta estabilidad química que permite aplicar protocolos de limpieza «in situ» (CIP) y desinfección probados
  • Disponible en una amplia gama de herramientas de desarrollo de procesos preempaquetadas
SP Sepharose:
  • Ligando: Sulfopropyl
  • Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio catiónico
  • Capacidad iónica: 0,18 a 0,25 mmol de H+/ml de medio
  • Capacidad de unión: 70 mg de ribonucleasa A/ml de medio
CM Sepharose:
  • Ligando: Carboximetil
  • Tipo de intercambiador de iones: Intercambiador de cationes débil
  • Capacidad iónica: 0,09 a 0,13 mmol de HL+/ml de medio
  • Capacidad de unión: 50 mg de ribonucleasa A/ml de medio
Se utiliza habitualmente para la captura y purificación intermedia de amplio rango de productos biofarmacéuticos aprobados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales, para la captura y purificación intermedia de una amplia variedad de productos biofarmacéuticos aprobados
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de intercambio de aniones Intercambiador catiónico fuerte
Capacidad de intercambio aniónico De 0,18 a 0,25 mm HI+/ml
Capacidad de unión 70 mg ribonucleasa A/ml de medio
Tipo de producto Medio de flujo rápido SP Sepharose
Caudal 400 a 700 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 45 - 165 μm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 4 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Sulfopropyl
Cantidad de embalaje 25 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SP Sepharose Fast Flow, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.