Learn More
Hamilton™ Septos, 3 capas, 9,5 mm diámetro (12 por paquete)
Los septos de tres capas están hechos de caucho de silicona preacondicionado y tienen un grosor de 3,81 mm.
Marca:  Hamilton™ 76004
Código de producto. 11592974
  • 22.55€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
3 capas
9,5 mm