Learn More
Applied Biosystems™ Recipiente de tampón de cátodo de septos (para los analizadores genéticos de la serie 3500)
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 recipientes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
These septa are for both compartments of the Cathode Buffer Container and are for use with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene 10 septos. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex |
| Tipo de producto | Recipiente de tampón de cátodo de septos |
| Cantidad | 10 recipientes |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |