Learn More
Hamilton™ Septos, alta temperatura, 6,35 mm diámetro (12 por paquete)
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,35 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Hoja de especificaciones
- Diámetro – 6,35 mm (0,250 pulg.)
- Temperatura máxima – 212 °C / 414 °F
- Material – Caucho de silicona con dorso de PTFE
- Grosor – 3,18 mm (0,125 in)
- Cantidad de ventas – 12 septos por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Septum de alta temperatura |
| Diámetro interior (métrico) | 6,35 mm |