Learn More
Hamilton™ Septos, alta temperatura, 9,5 mm diámetro (12 por paquete)
Código de producto. 11503014
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11503014 9,5 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 11503014
Marca: Hamilton™ 75804
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los septos de alta temperatura están hechos de PTFE preacondicionado/caucho de silicona.
  • Diámetro – 9,5 mm (0,374 in)
  • Temperatura máxima – 212 °C / 414 °F
  • Material – Caucho de silicona con dorso de PTFE
  • Grosor – 3,18 mm (0,125 in)
  • Cantidad de ventas – 12 septos por paquete
Especificaciones
Tipo Septum de alta temperatura
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm