Learn More
Hamilton™ Septa, Long Life GC Autosampler
101.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10491963
|
Hamilton™
75832 |
11,5 mm |
101.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10268132
|
Hamilton™
75831 |
9 mm |
101.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||