Learn More
Hamilton™ Septa, Low Bleed High Temp
146.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10186262
|
Hamilton™
75835 |
11 mm |
146.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10024202
|
Hamilton™
75834 |
9 mm |
146.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||