Learn More
Thermo Scientific™ Septos
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Garantice el rendimiento óptimo de su instrumento para GC con los septums Thermo Scientific™ BTO y TR-Green con temperatura y sangrado optimizados. Fabricados con silicona de bajo sangrado, estos septums tienen propiedades mecánicas excelentes, son perfectos para las exigentes aplicaciones de GC-MS y se pueden usar con fiabilidad hasta 400 °C.
- De diferentes materiales y límites de temperatura para todas las aplicaciones
- Para su uso en instrumentos de GC Thermo Scientific™ TRACE™ y FOCUS™ y de otros fabricantes
- Blísteres individuales sin contaminantes
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Tabique de bajo sangrado |
| Descripción | BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C |
| Temperatura máx. (métrico) | 400 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Trace y Focus GC |
| Material | Silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 11,5 mm |
| Cantidad | 50 (frasco de vidrio) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.