Learn More
Thermo Scientific™ Septos
Código de producto. p-4522283 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
BTO; 11 mm de diám.; temp. máx. 400°C
BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C
BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C
BTO; 17 mm
BTO; 9 mm de diám.; temp. máx. 400°C
Marathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C
Marathon; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 350 °C
Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C
Marathon; 9 mm de diámetro; temp. máx. 350 °C
Septo BTO; 9 mm; temp. máx. 400°C
TR-Blue; 11 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C
TR-Blue; 11,5 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C
TR-Blue; 17 mm de diámetro; temp. máx. 200 °C a 250 °C
TR-Blue; 9 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C
TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C
TR-Green; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 350°C
TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C
TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C
Diámetro interior (métrico):
9 mm
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
17 mm
Temperatura máx. (métrico):
300 °C
350 °C
400 °C
De 200 °C a 250 °C
Cantidad:
48 (paquete de blísteres)
50 (frasco de vidrio)
50 (pack de blíster)
50 (paquete de blísteres)
50 (tarro de cristal)
Tamaño de la unidad:
50 PCS
cada uno
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. Descripción Diámetro interior (métrico) Temperatura máx. (métrico) Cantidad unitSize
10641324 BTO; 17 mm 17 mm 300 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
10513035 BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C 12,7 mm 400 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
10293553 BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C 11,5 mm 400 °C 50 (frasco de vidrio) 50 PCS
11998409 TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
11908419 TR-Green; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 350°C 12,7 mm 350 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
11918419 TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C 11 mm 350 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
11928419 TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C 9 mm 350 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
10384563 Septo BTO; 9 mm; temp. máx. 400°C 9 mm 400 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
15320431 BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C 11,5 mm 400 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15340431 BTO; 11 mm de diám.; temp. máx. 400°C 11 mm 400 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15360431 BTO; 9 mm de diám.; temp. máx. 400°C 9 mm 400 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15300431 BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C 12,7 mm 400 °C 48 (paquete de blísteres) paquete de 48
15294543 TR-Blue; 17 mm de diámetro; temp. máx. 200 °C a 250 °C 17 mm De 200 °C a 250 °C 50 (tarro de cristal) cada uno
15274543 TR-Blue; 11,5 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C 11,5 mm De 200 °C a 250 °C 50 (tarro de cristal) cada uno
15264543 TR-Blue; 11 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C 11 mm De 200 °C a 250 °C 50 (frasco de vidrio) cada uno
15254543 TR-Blue; 9 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C 9 mm De 200 °C a 250 °C 50 (frasco de vidrio) cada uno
15380431 TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 48 (paquete de blísteres) paquete de 48
15320441 TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C 11 mm 350 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15244543 Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 50 (frasco de vidrio) cada uno
15360441 Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 48 (paquete de blísteres) paquete de 48
15380441 Marathon; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 350 °C 11,5 mm 350 °C 50 (pack de blíster) paquete de 50
15300451 Marathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C 11 mm 350 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15320451 Marathon; 9 mm de diámetro; temp. máx. 350 °C 9 mm 350 °C 50 (pack de blíster) paquete de 50
15340441 TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C 9 mm 350 °C 50 (pack de blíster) paquete de 50
24 options
Código de producto. 10641324
Marca: Thermo Scientific™ 31303211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice septos BTO de bajo sangrado y elevada robustez para las exigentes aplicaciones de GC-MS.
Garantice el rendimiento óptimo de su instrumento para GC con los septums Thermo Scientific™ BTO y TR-Green con temperatura y sangrado optimizados. Fabricados con silicona de bajo sangrado, estos septums tienen propiedades mecánicas excelentes, son perfectos para las exigentes aplicaciones de GC-MS y se pueden usar con fiabilidad hasta 400 °C.
  • De diferentes materiales y límites de temperatura para todas las aplicaciones
  • Para su uso en instrumentos de GC Thermo Scientific™ TRACE™ y FOCUS™ y de otros fabricantes
  • Blísteres individuales sin contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tabique de bajo sangrado
Descripción BTO; 17 mm
Temperatura máx. (métrico) 300 °C
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Trace y Focus GC
Material Silicona
Diámetro interior (métrico) 17 mm
Cantidad 50 (frasco de vidrio)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.