Learn More
Novus Biologicals™ Septin-6 Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Beskrivelse
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-434 of Human Septin-6 The Recombinant Human Septin-6 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Septin-6 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2mM DTT, 10% glycerol, 100mM NaCl |
| Peso molecular | 52.1kDa |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Fuente | Human |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | Septin-6 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion