Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 11 mm
Código de producto. 11834870 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo-naranja
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11834870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Azul oscuro, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material PTFE, Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm