Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 11 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo-naranja
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Crema, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | PTFE, Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |