Learn More
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
85.50€ - 638.00€
Código de producto | Marca | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10041204
|
Fisherbrand™
|
Rojo, Blanca | 1,3 mm |
267.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11824870
|
Fisherbrand™
|
Negro | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15512310
|
Fisherbrand™
|
Rojo-naranja, Transparente | 1,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11834870
|
Fisherbrand™
|
Azul oscuro, Blanco | 1,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11854860
|
Fisherbrand™
|
Rojo, Blanca | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11864860
|
Fisherbrand™
|
Crema, Rojo | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11854870
|
Fisherbrand™
|
Gris, Rojo | 1,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11894860
|
Fisherbrand™
|
Azul, Blanco | 1.5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11804870
|
Fisherbrand™
|
Rojo-naranja, Transparente | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11864870
|
Fisherbrand™
|
Beige, Rojo-naranja | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- 11mm Septa
Especificaciones
Septos |