Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapones de rosca 13-425
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Azul, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Sí |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |