Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapones de rosca 13-425
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
35.80€ - 660.00€
Código de producto | Marca | Color | Material | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11834950
|
Fisherbrand™
12 02 0444 |
Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural, TEF | 1 mm | N/A | ||||||
11894950
|
Fisherbrand™
12 02 0608 |
Transparente azul, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1,3 mm |
338.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757597
|
Fisherbrand™
12 02 1635 |
Gris, Rojo | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | 1,3 mm |
157.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11814950
|
Fisherbrand™
12 02 0223 |
Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural, TEF | 1,3 mm |
115.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11824950
|
Fisherbrand™
12 02 0322 |
Azul, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1,5 mm | N/A | ||||||
11894940
|
Fisherbrand™
12 02 0143 |
Crema, Rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1,5 mm |
323.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11804950
|
Fisherbrand™
12 02 0168 |
Blanco | PTFE virgen | 0,25 mm |
35.80€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11844950
|
Fisherbrand™
12 02 0463 |
Rojo, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1 mm |
420.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Septos de 12 mm
Especificaciones
12 mm | |
1000 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Septum para tapones de rosca 13-425