Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 13 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Gris, Rojo
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Gris, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto