Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13mm Crimp Cap
Laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
159.00€ - 436.56€
Especificaciones
Descripción Septos
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Cantidad 1000
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Material Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11814960
Ver documentos
Fisherbrand™
13 02 0261
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) Azul, Gris 2 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11824960
Ver documentos
Fisherbrand™
13 02 0474
Caucho natural, TEF Rojo-naranja, Transparente 1,3 mm
159.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11834960
Ver documentos
Fisherbrand™
13 02 1379
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) Gris, Rojo 1,6 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11844960
Ver documentos
Fisherbrand™
13 02 1380
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) Gris, Rojo 2 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11854960
Ver documentos
Fisherbrand™
13 02 1470
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) Gris, Rojo 1,3 mm
212.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 13mm
  • Carrier materials have different physical and chemical properties, temperature resistance, resealability, cleanliness, hardness, thickness
Especificaciones
Especificaciones
Septos
13 mm
1000