Learn More
Fisherbrand™ Septum for 18mm PP Screw Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 16 02 0705
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Septos de 16 mm
Especificaciones
Septos | |
16 mm | |
1000 |
Rojo, Blanca | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
1 mm |