Learn More
Fisherbrand™ Septum for 18mm PP Screw Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 16 02 0653
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11844990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Septos de 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos
16 mm
1000
Rojo-naranja, Transparente
Caucho natural, TEF
1,3 mm