Learn More
Fisherbrand™ Septum for 18mm PP Screw Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 16 02 1678
224.20 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- Septos de 16 mm
Especificaciones
Septos | |
16 mm | |
1000 |
Gris, Rojo | |
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1,3 mm |