Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca: Fisherbrand™ 20 10 2451
Descripción
- Septos de 20 mm
Especificaciones
Tapón para liofilización | |
20 mm | |
1000 |
Gris | |
Butilo |
Título del producto
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm > Butilo gris, 42° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido