Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca:  Fisherbrand™ 20 02 2054
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12666505
  • 528.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septos de 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos
20 mm
1000
Transparente azul, Transparente
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
3 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm > Silicona/PTFE azul transparente/transparente, 3 mm de grosor, 45° shore A