Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca: Fisherbrand™ 20 02 2515
Descripción
- Septos de 20 mm
Especificaciones
Septos | |
20 mm | |
1000 |
Blanco | |
PTFE virgen | |
0,2 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm > PTFE blanco virgen, 0,2 mm de grosor, 53° shore D
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido