Learn More
Fisherbrand™ Septum for 22mm PE, Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 19 02 0245
219.45 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- Septos de 19 mm
Especificaciones
Septos | |
19 mm | |
1000 |
Rojo-naranja, Transparente | |
Caucho natural, TEF | |
1,3 mm |