Learn More
Fisherbrand™ Septum for 22mm PE, Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 19 02 1636
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Septos de 19 mm
Especificaciones
Septos | |
19 mm | |
1000 |
Gris, Rojo | |
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1,3 mm |