Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Código de producto. 15397827 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Gris, Rojo
Plata, Blanco
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Aluminio, Silicona
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 15397827
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 22 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Azul, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material PTFE, Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,5 mm