Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Gris, Rojo
Plata, Blanco
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Aluminio, Silicona
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Plata, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Aluminio, Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 3 mm |