Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 24400
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Beige, Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Beige, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |