Learn More
SI Analytics™ Septum
SI Analytics™ Septum is an important part of the titration process and equiptment.
Marca: SI Analytics™ 285221224
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para valoración
- Accesorio
- Para valoradores Karl Fischer™
Especificaciones
Septos | |
18 GL | |
Recipiente de titulación Karl Fischer TZ 1751 y TZ 1754 |