Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 8-425
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Rojo, Blanca |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |