Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 8-425
Código de producto. p-7113916 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 11787557
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Caucho natural, TEF
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto 1,3 mm