Learn More
Hamilton™ Adaptador de septo Luer Lock
Convierte cualquier jeringa Luer en un recipiente de reacción sellado.
Marca:  Hamilton™ 31335
Código de producto. 10003354
  • 91.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Las muestras se pueden añadir o retirar del recipiente sellado usando otra jeringa para perforar el septo reemplazable
  • 1 adaptador y 12 septos incluidos
  • Recipientes de muestreo y almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
Muestreo y almacenamiento
12 septos de repuesto, 1 adaptador
Adaptador de septo
Luer