Learn More
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 17 02 1417
537.62 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
- Septos de 17 mm
Especificaciones
Septos | |
17 mm | |
1000 | |
Septos |
Transparente azul, Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
1,3 mm | |
Tapón de rosca de precisión universal magnético |