Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flex Dx Genetic Analyzers
The Applied Biosystems SeqStudio 24 Flex Dx Genetic Analyzer offers design improvements and technological advances to the capillary electrophoresis (CE) workflow.
333900.00€
Especificaciones
Capacidad 4 Plates (96-well) in IVD Mode
Capillary Length 50 cm
Para utilizar con (aplicación) Sanger Sequencing, Fragment Analysis
Para utilizar con (equipo) Thermal Cyclers
Number of Capillaries 24 Capillaries
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Ordenador externo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Ordenador externo Precio Cantidad y disponibilidad  
30275703
Ver documentos
Applied Biosystems™
A50535
Not Included
333900.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
4 Plates (96-well) in IVD Mode
Sanger Sequencing, Fragment Analysis
24 Capillaries
≥850 bp (Using run module StdSeq50_POP7xL)
Genetic Analyzer
70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1 in.)
100/240 V
50 cm
Thermal Cyclers
SeqStudio Flex
≥1104 samples in 23 hr. (Using run module ShortReadSeq50_POP7xL)
Filtered
115 kg (253.5 lb.)
Documentos
Product Certifications
For In Vitro Diagnostic Use. Not available in all countries or regions.
Título del producto
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flex Dx Genetic Analyzers