Learn More
Applied Biosystems™ Recipiente de tampón de cátodo SeqStudio™
El recipiente de tampón de cátodo (CBC) Applied Biosystems SeqStudio contiene tampón de desarrollo para secuenciación de Sanger y aplicaciones de análisis de fragmentos en el sistema de analizador genético SeqStudio.
Marca: Applied Biosystems™ A33401
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recipiente desechable listo para usar con tampón de desarrollo
- Seguimiento del uso de tampón con identificación por radiofrecuencia (RFID)
- Dos semanas de vida útil cargados en el instrumento después de la instalación
Información de órdenes
4 contenedores
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (de 2 a 8 °C). | |
Recipiente del tampón de cátodo | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
SeqStudio™ | |
4 containers |
Título del producto
Solo para uso en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido