Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de analizador genético SeqStudio™ con SmartStart
El analizador genético SeqStudio de Applied Biosystems es un sistema de electroforesis capilar basado en fluorescencia de 4 capilares diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia integrada que es fácil, eficiente y versátil para la investigación en análisis genéticos.
Marca: Applied Biosystems™ A35645
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El analizador genético SeqStudio de Applied Biosystems es un sistema de electroforesis capilar basado en fluorescencia de 4 capilares diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia integrada que es fácil, eficiente y versátil para la investigación en análisis genéticos.
- Al combinar una garantía ampliada con la compra del sistema, ayudará a prolongar la vida útil de su inversión. Estos paquetes incluyen el sistema, SmartStart y una garantía ampliada.
- Software de instrumentos simplificado con pantalla táctil interactiva para una mayor facilidad de uso
- Reducción del tiempo de configuración manual con el cartucho de reactivos integrado (cartucho SeqStudio)
- Flexibilidad de aplicación para ejecutar secuenciación de Sanger y análisis de fragmentos en el mismo ciclo
- Conectividad: conexión Wi-Fi o Ethernet por cable
- Capacidad de supervisión remota a través de la web
- Seguimiento del uso de consumibles mediante la identificación por radiofrecuencia (RFID)
- SmartStart es utilizado por un científico de aplicaciones de campo (FAS) en su laboratorio. SmartStart le ayuda a:
- Ponerse en marcha rápidamente
- Conectarse a su red local y a la nube
- Elegir los reactivos y consumibles adecuados para satisfacer sus necesidades
- El contenido variará en función de su nivel de conocimientos y experiencia.
Especificaciones
System + SmartStart + 1 yr ext warranty | |
Genetic Analyzer | |
Temperatura ambiente |
SeqStudio™ | |
1 año de garantía ampliada |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Videos
-
Fast results, more answers, one run with the easy to use Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer
-
Applied BioSystems SeqStudio Genetic Analyzer product demonstration
Flyer: SeqStudio Genetic Analyzer Trade-in Program
Tamaño : 147.5 kB
Site Prep Guide: SeqStudio Genetic Analyzer
Versión: B.0
Tamaño : 251 kB
Título del producto
Applied Biosystems™ Sistema de analizador genético SeqStudio™ con SmartStart > Sistema + SmartStart + 1 año de extensión de garantía