Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit, 384-well
Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar permiten a los usuarios calibrar el bloque de 384pocillos del sistema de detección de secuencias 7900HT de forma rápida y sencilla.
Marca: Applied Biosystems™ 4323977
597.30 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Este kit fácil de usar de Applied Biosystems™ establece los espectros de colorante puro y los valores de varios componentes para los colorantes FAM™, JOE™, NED™,ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ y VIC™ en el sistema de detección de secuencias 7900HT. El kit de calibración espectral de 384 pocillos de los sistemas de detección de secuencias incluye dos placas de reacción ópticas de 384 pocillos: una placa de fondo precargada y sellada y una placa de calibración espectral precargada y sellada con ocho patrones de colorante independientes. Dedique su tiempo a investigar, no a calibrar instrumentos - Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar de este kit permiten a los usuarios calibrar el bloque de 384 pocillos del sistema de detección de secuencias 7900HT de forma rápida y sencilla. Inserte las placas de reacción durante la instalación del sistema y el sistema recopilará automáticamente la información espectral del patrón de tinte. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos.
Información de órdenes
Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega.
Especificaciones
Incluye una placa de calibración de fondo y una placa de calibración espectral con ocho placas de patrones de colorante (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ y VIC™). Almacenar a entre -15 y 30 °C. Proteger de la luz. Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega. |
|
Sistema de 384 pocillos AB 7900 HT | |
Kit de calibración espectral | |
Hielo seco | |
2 placas de 384 pocillos |
FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina), VIC, SYBR™ Green | |
Fluorescente | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
Placa de 384 pocillos | |
Calibración espectral |