Learn More
Velp Scientifica™ Extractor automático de disolvente SER158/3
El extractor automático de disolvente Velp Scientifica™ SER158/3, capaz de un alto rendimiento de muestras, ofrece una tecnología de vanguardia para extracciones rápidas y precisas con total seguridad.
Marca: Velp Scientifica™ S303A0390
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Versatilidad y escalabilidad excepcionales
- Gran variedad de aplicaciones para la determinación de la grasa y la preparación de muestras
- Amplio conjunto de accesorios para una amplia gama de aplicaciones
- Hasta 4 unidades SER 158 controladas de forma independiente con un único ControlPad que gestiona hasta 24 posiciones activas
- Funciona con la mayoría de disolventes
Alta productividad
- Determinación rápida de la grasa
- El proceso de extracción con la técnica de Randall es 5 veces más rápido que el Soxhlet tradicional
- Operaciones desatendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con apagado automático para garantizar un alto rendimiento
Alto rendimiento
- Proceso de extracción totalmente automatizado
- Condensadores de titanio (pendiente de patente) para un rendimiento sin precedentes
- Amplio conjunto de sensores y tecnología de última generación
- Cumple con el estándar de buenas prácticas de laboratorio
Seguridad extrema
- SolventXpress™: el sistema de dispensación de disolventes herméticamente sellado
- SafeEnd™: para evitar el sobrecalentamiento de la materia soluble
- Protección de seguridad: para garantizar la seguridad del operador
Interfaz de usuario inteligente
- Un clic para “Cargar e ir”
- Configuración sencilla del programa de análisis
- Guía LED para posiciones activas
- Soporte multilingüe
- Varios métodos predefinidos
- Conexión de equilibrio
Instrumento basado en la nube
- Conecte su instrumento sin esfuerzo a la nube con total seguridad
- Supervisión y notificación en tiempo real a través de VELP Ermes Cloud Platform
- Actualizaciones inmediatas de software (OTA)
- Acceda en cualquier momento a sus datos a través de un PC, smartphone y tablet
- Cree y comparta informes, realice un seguimiento de las tendencias y obtenga información útil
Especificaciones
450 mm | |
Panel de control | |
630/850 W | |
358 mm | |
50/60 Hz | |
230 V |
Extractor con disolventes calientes | |
546 mm | |
29 kg | |
Sí | |
Desde el panel de control |