Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de oligo d(T) Sera-Mag™
Adecuadas para capturar o aislar ARNm de una variedad de fuentes. Debido a su estructura similar a la de la coliflor, las partículas magnéticas SeraMag tienen una alta capacidad de unión. Las partículas magnéticas de oligo d(T) contienen oligo(DT)14 unido covalentemente.
139.69€ - 3207.00€
Especificaciones
Concentración | 1 % de sólidos (10 mg/ml) |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ARNm |
Diámetro (métrico) | 1 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12305793
|
Cytiva
38152103011150 |
1 ml |
139.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12628335
|
Cytiva
38152103010150 |
5 mL |
558.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12638335
|
Cytiva
38152103010350 |
100 mL |
3207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Son estables desde el punto de vista coloidal y permanecen en suspensión por períodos de tiempo prolongados en ausencia de un campo magnético.
- Alta capacidad de unión
- Diámetro de 1,0 μm
- Alto contenido de oligo d(T) para la unión de ARNm
Especificaciones
1 % de sólidos (10 mg/ml) | |
De 2 °C a 8 °C | |
Purificación de ARNm | |
1 μm |