Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Select
Delivers selective binding of DNA fragments for use with next-generation sequencing (NGS) and PCR clean-up.
253.00€ - 3441.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Probado funcionalmente en la selección del tamaño |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16407655
|
Cytiva
29343045 |
5 mL |
253.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16417655
|
Cytiva
29343052 |
60 mL |
606.00€
60 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16427655
|
Cytiva
29343057 |
450 mL |
3441.00€
450 ml |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sera-Mag Select PCR clean-up and size selection reagent combines the exceptional binding characteristics of Sera-Mag Carboxyl Speedbeads with an optimized binding solution in a ready-to-use formulation. The DNA size range isolated from the process can be tailored to suit the user’s end requirements by adjusting the amount of reagent that is mixed with a fixed volume of sample.
- Use a single reagent for PCR clean-up and size selection
- Easily control what size DNA is retained or eliminated by adding various ratios of Sera-Mag Select to your sample, enabling NGS library and PCR fragment clean-up, as well as dual size selection of libraries
- Uses the same protocols as existing reagents so it can be directly integrated into existing workflows with minimal disruption
- Sera-Mag Select delivers tight distribution in size selection for high yield recovery of specific fragment sizes
- Suitable for manual, high throughput and automated workflows
- Sera-Mag Select should be stored in the refrigerator between 2°C to 8°C - Do not freeze - Store upright and keep bottle tightly sealed
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Probado funcionalmente en la selección del tamaño |