Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de carboxilo Sera-Mag SpeedBeads™, hidrófilas
Excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos. Su estructura “similar a la de la coliflor” otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos pueden ser activados por la química EDC/EDAC estándar para reaccionar con grupos de aminoácidos libres, formando enlaces de amida.
567.00€ - 12000.00€
Especificaciones
Concentración | 5 % de sólidos (50 mg/ml) |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras de ADN, Purificación de proteínas |
Diámetro (métrico) | 1 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11548692
|
Cytiva
45152105050250 |
15 ml |
567.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11809792
|
Cytiva
45152105050350 |
100 mL |
2355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13223609
|
Cytiva
45152105050450 |
1 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Gránulos de magnetita de doble capa
- . Alta capacidad de unión
- Diámetro de 1,0 μm
- Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
- Gránulos hidrófilos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
Specifications
5 % de sólidos (50 mg/ml) | |
De 2 °C a 8 °C | |
Preparación de muestras de ADN, Purificación de proteínas | |
1 μm |