Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de estreptavidina Sera-Mag™, capacidad alta de unión de biotina
Su estructura “similar a la de la coliflor” otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los gránulos de estreptavidina Sera-Mag contienen estreptavidina unida covalentemente y están disponibles con capacidades nominales de unión de biotina baja, media o alta. Elija la capacidad de unión de biotina necesaria para optimizar su aplicación.
193.00€ - 5055.00€
Especificaciones
Concentración | 1 % de sólidos (10 mg/ml) |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas |
Diámetro (métrico) | 1 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11805022
|
Cytiva
30152105010150 |
5 mL |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11815022
|
Cytiva
30152105010350 |
100 mL |
5055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11825022
|
Cytiva
30152105011150 |
1 ml |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Capacidad de unión de biotina de 4500 a 5500 pmol/mg de gránulosEspecificaciones
1 % de sólidos (10 mg/ml) | |
De 2 °C a 8 °C | |
Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas | |
1 μm |